Przejdź do
279463
Dimethyl-d6-amine hydrochloride
99 atom % D
Synonim(y):
Deuterated dimethylamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
636,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CD3)2NH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.58
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
258-409-7
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
≥99% (ion chromatography)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (ion chromatography)
form
solid
mp
170-173 °C (lit.)
mass shift
M+6
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
InChI key
IQDGSYLLQPDQDV-TXHXQZCNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
486558
description
99 atom % D
description
99 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
mass shift
M+6
mass shift
M+6
assay
≥99% (ion chromatography)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
mp
170-173 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)