Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2790,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ND3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
20.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
236-926-9
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
2790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
0.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4802 mmHg ( 15.5 °C)
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
autoignition temp.
1203 °F
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N/h1H3/i/hD3
InChI key
QGZKDVFQNNGYKY-ZRLBSURWSA-N
Packaging
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal pressure at 21ºC for both 10 L and 25 L standard package is 114 psig (liquified). This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % D | description 10 atom % 15N | description 98 atom % 15N | description 99 atom % D |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| mass shift M+3 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+3 |
| isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 10 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 99 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp −33 °C (lit.) | bp −33 °C (lit.) | bp −33 °C (lit.) | bp 221 °C (lit.) |
| mp −78 °C (lit.) | mp −78 °C (lit.) | mp −78 °C (lit.) | mp 78-80 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 2
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?