Przejdź do
617083
Ethanol-1,1,2,2-d4-amine
98 atom % D
Synonim(y):
2-Amino(ethanol-1,1,2,2-d4)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCD2CD2NH2
Masa cząsteczkowa:
65.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp
11 °C (lit.)
density
1.080 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-LNLMKGTHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
426245790826
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
99 atom % D, 98% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
bp
170 °C (lit.)
bp
118 °C (lit.)
bp
-
mp
11 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)