Merck
448982
Sigma-Aldrich
Triethyl-d15-amine
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Tris(pentadeuteroethyl)amine
Wybierz wielkość
500 MG
912,00 zł
912,00 zł
Cena katalogowa4560,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
912,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2D5)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
912,00 zł
Cena katalogowa4560,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
-115 °C (lit.)
gęstość
0.832 g/mL
przesunięcie masy
M+15
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2
Klucz InChI
ZMANZCXQSJIPKH-NLBPYYKNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)