Merck
488682
Sigma-Aldrich
Deuterium chloride
99 atom % D
Synonim(y):
Deutero-hydrochloric acid
Wybierz wielkość
5 L
2700,00 zł
2700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 L
2700,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
DCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.47
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352003
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
gęstość pary
1.3 (vs air)
ciśnienie pary
613 psi ( 21.1 °C)
czystość izotopowa
99 atom % D
Formularz
gas
bp
−85 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Shipping of this product by air freight is forbidden.
Outside of the U.S., ocean freight shipment is required and will result in substantial additional expense.
Standard 5 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 150 psig for 5 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Monel control valve Z146978 or Monel gas regulator Z562483 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
zawór kontrolny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Anna Steinle et al.
Applied and environmental microbiology, 75(11), 3437-3446 (2009-04-07)
Cyanophycin (multi-l-arginyl-poly-l-aspartic acid; also known as cyanophycin grana peptide [CGP]) is a putative precursor for numerous biodegradable technically used chemicals. Therefore, the biosynthesis and production of the polymer in recombinant organisms is of special interest. The synthesis of cyanophycin derivatives
Tetsuya Miyamoto et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 116, 145-149 (2015-05-20)
Ovalbumin, a major protein in chicken egg white, is converted into a more thermostable molecular form, known as S-ovalbumin, during the storage of shell eggs. Our previous X-ray crystallographic study indicated that S-ovalbumin contains three D-Ser residues (S164, S236, and
Jordanna S Master et al.
The Journal of nutrition, 145(5), 876-883 (2015-03-27)
Low birth weight is associated with increased risk of adult cardiovascular and metabolic disease development, with recent studies highlighting transmission to subsequent generations via both maternal and paternal lines. However, the timing of parent-specific programming of disease risk to the
Xiang Zhai et al.
Biochemistry, 53(21), 3486-3501 (2014-05-16)
Two mutations of the phosphodianion gripper loop in chicken muscle triosephosphate isomerase (cTIM) were examined: (1) the loop deletion mutant (LDM) formed by removal of residues 170-173 [Pompliano, D. L., et al. (1990) Biochemistry 29, 3186-3194] and (2) the loop
Manoj Kumar et al.
Molecular cancer therapeutics, 14(4), 899-908 (2015-02-07)
Abnormal choline metabolism is a hallmark of cancer and is associated with oncogenesis and tumor progression. Increased choline is consistently observed in both preclinical tumor models and in human brain tumors by proton magnetic resonance spectroscopy (MRS). Thus, inhibition of