Merck
172693
Sigma-Aldrich
4-metylobenzoesan etylu
99%
Synonim(y):
Ethyl p-toluate
Wybierz wielkość
50 ML
103,50 zł
250 ML
357,00 zł
103,50 zł
Cena katalogowa207,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
103,50 zł
250 ML
357,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Beilstein:
1863756
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
103,50 zł
Cena katalogowa207,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
gęstość
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
NWPWRAWAUYIELB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethyl 4-methylbenzoate was used in the synthesis of ethyl 4-(bromomethyl)benzoate[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Highly efficient and selective electrophilic and free radical catalytic bromination reactions of simple aromatic compounds in the presence of reusable zeolites.
Smith K, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 16, 2745-2752 (2000)