Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(H2N)C6H4SO3Na·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.17 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-208-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Sulfanilic acid sodium salt hydrate, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
functional group
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].Nc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
VDGKZGAQOPUDQL-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form powder or crystals | form - | form - |
| assay 97% | assay ≥99.0% (T) | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| functional group sulfonic acid | functional group sulfonic acid | functional group - | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?