Merck
177962
Sigma-Aldrich
Undecanedioic acid
97%
Synonim(y):
1,9-Nonanedicarboxylic acid
Wybierz wielkość
1 G
758,00 zł
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
758,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOOC(CH2)9COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.27
Beilstein:
1780537
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
108-110 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H20O4/c12-10(13)8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
LWBHHRRTOZQPDM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M Matsumoto et al.
Biomedical & environmental mass spectrometry, 19(3), 171-175 (1990-03-01)
Urine from patients with calcium-4-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutyramido) butyrate hemihydrate (hopantenate) therapy during episodes of Reye's-like syndrome was found to contain a number of unusual dicarboxylic acids in high concentrations; odd- and even-numbered medium-chain dicarboxylic acids, alpha-hydroxydicarboxylic acids and beta-hydroxydicarboxylic acids. The abnormal
M Claire et al.
Connective tissue research, 4(2), 61-71 (1976-01-01)
Macroscopically lesion-free parts of human aortas with no or light lesions (group I) and advanced atherosclerotic lesions (group II) were submitted to a series of successive extractions in order to "solubilize" all the macromolecular components of the arterial wall ("chemical
Shuang Yang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 64(48), 9237-9245 (2016-12-10)
The current study aimed to investigate whether quercetin plays a protective role in acrylamide (AA)-induced toxicity using a metabolomics approach. Rats were randomly divided into groups as follows: control, treated with AA [5 mg/kg body weight (bw)], treated with different
Fei Li et al.
Journal of proteome research, 14(4), 1937-1946 (2015-02-26)
Colon cancer is the most common cancer and the third leading cause of cancer mortality in humans. Using mass spectrometry-based metabolomics, the current study revealed the accumulation of four uremic toxins (cresol sulfate, cresol glucuronide, indoxyl sulfate, and phenyl sulfate)
Xiaoling Zang et al.
Journal of proteome research, 13(7), 3444-3454 (2014-06-13)
Prostate cancer (PCa) is the second leading cause of cancer-related mortality in men. The prevalent diagnosis method is based on the serum prostate-specific antigen (PSA) screening test, which suffers from low specificity, overdiagnosis, and overtreatment. In this work, untargeted metabolomic