Przejdź do
464465
2-Butyl-1-octanol
95%
Synonim(y):
2-Butyloctanol, 2-Butyloctyl alcohol, 5-(Hydroxymethyl)undecane, Butyloctanol, Guerbet dodecanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH[(CH2)3CH3]CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-470-0
MDL number:
Assay:
95%
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
bp
145-149 °C (lit.)
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCC(CO)CCCC
InChI
1S/C12H26O/c1-3-5-7-8-10-12(11-13)9-6-4-2/h12-13H,3-11H2,1-2H3
InChI key
XMVBHZBLHNOQON-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Butyl-1-octanol (BuOA) is a long-chain glass forming monohydroxy alcohol.
Application
2-Butyl-1-octanol (BuOA) has been used to synthesize:
  • 2-butyl-1-octyl-methacrylate (BOMA)
  • 3,5,5-trimethyl-1-hexyl methacrylate (TMHMA)
  • hydrophobic polyesters in miniemulsion in the presence of large amounts of water
It has also been used as an extraction solvent in extractive fed-batch experiments.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
183105370533240486
description
95%
description
97%
description
97%
description
ReagentPlus®, ≥99%
assay
95%
assay
97%
assay
97%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
145-149 °C (lit.)
bp
143 °C (lit.)
bp
88-95 °C/28 mmHg (lit.)
bp
102 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
hydroxyl
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
251.6 °F - Non-equilibrium method
flash_point_c
122 °C - Non-equilibrium method
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)