Przejdź do
149012
Dimethyl suberate
99%
Synonim(y):
Octanedioic acid dimethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3O2C(CH2)6CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-059-5
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H18O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8-10(12)14-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl suberate was used in the preparation of [8-2H2] and [7-2H2]oleates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
320293S520060930
description
99%
description
≥99%
description
98%
description
purum, ≥98.0% (T)
assay
99%
assay
≥99%
assay
98%
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
268 °C (lit.)
bp
188 °C (lit.)
bp
230 °C/15 mmHg (lit.)
bp
230 °C/15 mmHg (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)