Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 166,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-056-3
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
bp
240 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1cc(N)ccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromo-3-methylaniline was used in the preparation of 1-(4-bromo-3-methylphenyl)pyrrolidin-2-one.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 95% |
| mp 80-82 °C (lit.) | mp 57-59 °C (lit.) | mp −10 °C (lit.) | mp 110-111 °C (lit.) |
| bp 240 °C (lit.) | bp 240 °C (lit.) | bp 206 °C (lit.) | bp - |
| form solid | form - | form - | form powder |
| functional group bromo | functional group bromo | functional group bromo | functional group nitro |
4-Bromo-3-methylaniline 100g | - | - | - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?