Merck
H43415
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
98%
Synonim(y):
3,5-Dihydroxysorbic acid δ-lactone
Wybierz wielkość
5 G
175,00 zł
25 G
363,00 zł
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
175,00 zł
25 G
363,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
Beilstein:
113815
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
188-190 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CC(O)=CC(=O)O1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-2-5(7)3-6(8)9-4/h2-3,7H,1H3
Klucz InChI
NSYSSMYQPLSPOD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Irreversible inactivation of chicken liver fatty acid synthetase by its substrates acetyl and malonyl CoA. Effect of temperature and NADP n fatty acid and triacetic acid lactone synthesis.
K R Srinivasan et al.
Biochemical and biophysical research communications, 99(3), 920-927 (1981-04-15)
J B Spencer et al.
The Biochemical journal, 288 ( Pt 3), 839-846 (1992-12-15)
6-Methylsalicylic acid synthase has been isolated in homogeneous form from Penicillium patulum grown in liquid culture from a spore inoculum. The enzyme is highly susceptible to proteolytic degradation in vivo and in vitro, but may be stabilized during purification by
Wenjuan Zha et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(14), 4534-4535 (2004-04-09)
Metabolic pathway engineering is a powerful tool to synthesize structurally diverse and complex chemicals via genetic manipulation of multistep catalytic systems involved in cell metabolism. Here, we report the rational design of a fatty acid biosynthetic pathway, Brevibacterium ammoniagenes fatty
Chiho Taguchi et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 64(Pt 3), 217-220 (2008-03-08)
Polyketide synthase-1 (PKS-1) is a novel type III polyketide synthase that catalyzes the biosynthesis of hexanoyl triacetic acid lactone in Cannabis sativa (Mexican strain). PKS-1 was overproduced in Escherichia coli, purified and finally crystallized in two different space groups. The
Synthesis of acetoacetyl-CoA by bovine mammary fatty acid synthase.
S Ghayourmanesh et al.
FEBS letters, 132(2), 231-234 (1981-09-28)