Kluczowe dokumenty
167525
Phenyl chloroformate
99%
Synonim(y):
Chloroformic acid phenyl ester
Wybierz wielkość
339,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
339,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.22 psi ( 20 °C)
1.67 psi ( 55 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511 (lit.)
bp
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
phenoxy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?