Merck
167177
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2(3H)-benzofuranone
97%
Synonim(y):
2,5-Dihydroxyphenylacetic acid lactone, Homogentisic lactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
Beilstein:
128621
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
192-194 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc2OC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(10)11-7/h1-3,9H,4H2
Klucz InChI
POUITAHNNRJWMA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-hydroksy-2(3H)-benzofuranon uczestniczy w syntezie 2(3H)-benzofuranonów za pośrednictwem kwasu Lewisa[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lewis acid promoted synthesis of 2 (3H)-benzofuranones.
Babu BR, et al.
Indian J. Chem. B, 45(11), 2546-2546 (2006)
Hagai Tavori et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7504-7509 (2008-06-24)
Paraoxonase1 (PON1) is a HDL bound enzyme and many of the anti-atherogenic properties of HDL are attributed to PON1. The enzyme precise mechanism of protective action and its endogenous substrate remain elusive. PON1 hydrolyzes organophosphates, arylesters and lactones, whereas the