Przejdź do
40288
6,6-Dimethylfulvene
≥95%
Synonim(y):
5-(1-Methylethylidene)-1,3-cyclopentadiene, 5-Isopropylidene-1,3-cyclopentadiene
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1616308
Assay:
≥95%
Form:
liquid
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.548
bp
76-77 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H10/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChI key
WXACXMWYHXOSIX-UHFFFAOYSA-N
General description
6,6-Dimethylfulvene undergoes nucleophilic reaction with lithium dichloromethide in the presence of THF at -75°C, selectively at its exocyclic double bond.
6,6-Dimethylfulvene [5-(1-methylethylidene)-1,3-cyclopentadiene] is a nonaromatic carbocyclic analog of isopropylbenzene.[1] 6,6-Dimethylfulvene reacts with 2,2-bis(trifluoromethyl)-1,1-dicyanoethylene (BTF; 1) to afford the expected Diels-Alder cycloadduct, 7-(1-methylethylidene)-3,3-bis(trifluoromethyl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,2-dicarbonitrile.[2] Metal-free hydrogenation of 6,6-dimethylfulvene via frustrated Lewis pair (FLP) mediated triple domino reaction has been reported.[3]The biotransformation of 6,6-dimethylfulvene by Pseudomonas putida RE213 has been studied.Cycloaddition of 6,6-dimethylfulvene with benzynes has been reported.
Application
6,6-Dimethylfulvene may be employed in the following studies:
  • One-pot synthesis of ansa-metallocenes.
  • Synthesis of endo and exo-adducts with maleic anhydride.
  • Synthesis of fulvenols or the corresponding trimethylsilyl ethers.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
272205646369187437
assay
≥95%
assay
98%
assay
-
assay
99%
bp
76-77 °C/50 mmHg (lit.)
bp
-
bp
76-77 °C/50 mmHg (lit.)
bp
136-137 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.548
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6,6-Dimethylfulvene
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)