Merck
630039
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-3-coumaranone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
242-246 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc2C(=O)COc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-1-2-6-7(10)4-11-8(6)3-5/h1-3,9H,4H2
Klucz InChI
GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Synthesis of aminoalkyl-substituted aurone derivatives as acetylcholinesterase inhibitors"
Lee HY, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(01), 231-240 (2015)