Kluczowe dokumenty
152765
9-Anthracenecarbonitrile
97%
Synonim(y):
9-Cyanoanthracene
Wybierz wielkość
225,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
225,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
173-177 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H9N/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-9H
Klucz InChI
KEQZHLAEKAVZLY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?