Wybierz wielkość
1100,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1100,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
mp
112-116 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Oc1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H
Klucz InChI
REFDOIWRJDGBHY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)