Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5230,00 zł 2615,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KS13C15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
2615,00 zł
Cena katalogowa5230,00 złZaoszczędź 50%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
mp
173 °C (lit.)
application(s)
environmental
mass shift
M+2
SMILES string
[K+].[S-][13C]#[15N]
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI key
ZNNZYHKDIALBAK-AWQJXPNKSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | description 98 atom % 15N | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C, 98 atom % 15N |
| mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+2 |
| isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % 15N |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 173 °C (lit.) | mp 173 °C (lit.) | mp 173 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?