Merck
574619
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromohydroquinone
97%
Synonim(y):
1,4-Dibromo-2,5-dihydroxybenzene, 2,5-Dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-Dibromo-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-Dibromo-1,4-hydroquinone
Wybierz wielkość
5 G
336,00 zł
25 G
580,00 zł
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
336,00 zł
25 G
580,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(Br)2C6H2(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
191-194 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cc(Br)c(O)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
Klucz InChI
VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)