Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł 892,50 zł |
Informacje o tej pozycji
892,50 zł
Cena katalogowa1190,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
density
0.976 g/mL at 25 °C
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CCC[Zn]Br
InChI
1S/C6H11O2.BrH.Zn/c1-3-5-6(7)8-4-2;;/h1,3-5H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
QRIVZBPOANGBFR-UHFFFAOYSA-M
Application
- As an intermediate in one of the key synthetic steps for the preparation of acrylic acid derivatives as EP3 receptor antagonists.
- As an intermediate in the final step of the total synthesis of a natural product mucosin.
- As a substrate in the synthesis of multi-substituted haloalkenes by reacting with 1-haloalkenes via Negishi cross-coupling reaction.
Legal Information
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.5 M in THF | description 0.5 M in THF | description 0.5 M in THF | description 0.5 M in THF |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 0.976 g/mL at 25 °C | density 0.947 g/mL at 25 °C | density 0.992 g/mL at 25 °C | density 0.955 g/mL at 25 °C |
| functional group ester | functional group - | functional group fluoro | functional group nitrile |
| concentration 0.5 M in THF | concentration 0.5 M in THF | concentration 0.5 M in THF | concentration 0.5 M in THF |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - (THF)
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - (THF)
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?