Merck
163732
Sigma-Aldrich
MES monohydrate
Synonim(y):
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid, 4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO4S · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.25
Beilstein:
6350956
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98.5-102.5% NaOH basis (titration)
Formularz
powder
przydatny zakres pH
5.5 - 6.7
pKa (25°C)
6.1
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
Klucz InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
MES monohydrate (2-morpholinoethanesulfonic acid monohydrate) is is a zwitterionic organic compound used as an acidic buffer in specific biological processes.[1][2][3]
Zastosowanie
A buffer useful in the physiological pH range.[4][5]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vitro antileishmanial activity of Aloe vera leaf exudate: a potential herbal therapy in leishmaniasis
Dutta A, et al.
Glycoconjugate Journal, 24(1), 81-86 (2007)
A buffer that mimics the SMP buffer for determining lime requirement of soil
Sikora, FJ
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 70(2), 474-486 (2006)
Analytical Chemistry, 65, 247-247 (1993)
Pharmacological Research, 10, 1654-1654 (1993)
Tongtong Ma et al.
International journal of pharmaceutics, 473(1-2), 296-303 (2014-07-02)
Oral delivery of antigens is patient-friendly and efficient way of treating intestinal infections. However, the efficacy of oral vaccines is limited by degradation in the gastrointestinal (GI) tract and poor absorption by enterocytes and antigen-presenting cells (APC). Here we report