Merck
163341
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenylacetonitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
powder
mp
82-85 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5H2
Klucz InChI
YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Nitrophenylacetonitrile was used in synthesis of 2 or 2,4-substituted α-carbolines via a one-pot tandem reaction of α,β-unsaturated ketones. It was used in the synthesis of strychnine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaofei Zhang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(2), 355-361 (2013-11-23)
An effective and convenient method has been developed for the preparation of 2 or 2,4-substituted α-carbolines via a one-pot tandem reaction of α,β-unsaturated ketones with 2-nitrophenylacetonitrile in the presence of zinc dust, acetic acid and triethylamine. This protocol presents a
Takashi Ohshima et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(49), 14546-14547 (2002-12-06)
The enantioselective total synthesis of (-)-strychnine was accomplished through the use of the highly practical catalytic asymmetric Michael reaction (0.1 mol % of (R)-ALB, more than kilogram scale, without chromatography, 91% yield and >99% ee) as well as a tandem