Merck
161969
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine tetrahydrochloride
97%
Synonim(y):
Cuprior, Tetrahydrochlorek trientyny
Wybierz wielkość
25 G
597,10 zł
597,10 zł
Cena katalogowa853,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
597,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · 4HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
597,10 zł
Cena katalogowa853,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
269-270 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.4ClH/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;;;;/h9-10H,1-8H2;4*1H
Klucz InChI
OKHMDSCYUWAQPT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrahydrochlorek trietylenotetraminy jest środkiem chelatującym miedź[1]
Zastosowanie
Triethylenetetramine tetrahydrochloride został użyty jako wypieracz amin pierwszorzędowych w chromatografii powinowactwa[2].
Działania biochem./fizjol.
Tetrahydrochlorek trietylenotetraaminy indukuje apoptozę komórek groniastych trzustki u samców szczurów Fischer 344[1].
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Structural characteristics of low-molecular-mass displacers for cation-exchange chromatography: II. Role of the stationary phase.
Shukla AA, et al.
Journal of Chromatography A, 872(2), 295-310 (1998)
S Kishimoto et al.
Experimental and toxicologic pathology : official journal of the Gesellschaft fur Toxikologische Pathologie, 45(8), 489-495 (1994-04-01)
Male Fischer 344 rats weighing 80-90 g were fed on a copper-depleted diet supplemented with 0.6% triethylenetetramine tetrahydrochloride (a copper chelator), and the death of pancreatic acinar cells of these rats was investigated morphologically and biochemically. The weight of the
Concetta R Capo et al.
Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), 44, 225-232 (2017-10-03)
The secoiridoid oleuropein is a non-flavonoid polyphenol, found in the fruit, leaves and food derivatives from Olea europea. Like other polyphenols it shows a very low toxicity towards healthy tissues and a protective action against cancer or neurodegeneration, but its