Wybierz wielkość
705,00 zł
Cena katalogowa1410,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
705,00 zł
Cena katalogowa1410,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)C#C
InChI
1S/C4H4O/c1-3-4(2)5/h1H,2H3
Klucz InChI
XRGPFNGLRSIPSA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?