Przejdź do
268992
4-Pentyn-2-ol
≥98%
Synonim(y):
(±)-4-Pentyn-2-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
305,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
832,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HC≡CCH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-321-1
Beilstein/REAXYS Number:
1734245
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
305,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CC#C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h1,5-6H,4H2,2H3
InChI key
JTHLRRZARWSHBE-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Pentyn-2-ol, a secondary homopropargylic alcohol, is toxic with LC50 value of 160.
Application
4-Pentyn-2-ol was used in the synthesis of new Fischer-type rhenium (III) benzoyldiazenido-2-oxacyclocarbenes. It was also used in the preparation of c-aryl glycosides by undergoing cycloaddition reaction with an aryl nitrile oxide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
111279493023491276
description
≥98%
description
99%
description
98%
description
98 atom % D
assay
≥98%
assay
99%
assay
98%
assay
99% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
126-127 °C (lit.)
bp
134-137 °C (lit.)
bp
63-65 °C/100 mmHg (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.911 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)