Przejdź do
E51309
1-Penten-3-one
contains 0.1% BHT as stabilizer, 97%
Synonim(y):
Ethyl vinyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5COCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1735857
Assay:
97%
Form:
liquid
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
contains
0.1% BHT as stabilizer
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
38 °C/60 mmHg (lit.)
density
0.851 g/mL at 20 °C, 0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Penten-3-one also known as Ethyl vinyl ketone, is a straight-chain aliphatic α, β -unsaturated ketone, commonly used in the coupling reaction for the synthesis of diene and six-membered ring compounds.
Application
Reagent for annulation.
1-Penten-3-one can be used as a reactant to synthesize:
  • Conjugated dienes via palladium-catalyzed Heck reaction with vinyl bromides.
  • β-Amino carbonyl derivatives via solvent-free aza-Michael addition reaction with aromatic amines in the presence of ionic liquid catalyst.
  • α-Exo-methylene group bearing β-amino carbonyl compounds via ion-supported triphenylphosphine catalyzed aza‐Morita‐Baylis-Hillman reaction with N-tosyl arylimines.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Penten-3-one
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-10 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1629-58-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)