Merck
161292
Sigma-Aldrich
1,7-Octadiyne
98%
Wybierz wielkość
10 G
312,20 zł
312,20 zł
Cena katalogowa446,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
312,20 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡C(CH2)4C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
312,20 zł
Cena katalogowa446,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
135-136 °C (lit.)
gęstość
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C#CCCCCC#C
InChI
1S/C8H10/c1-3-5-7-8-6-4-2/h1-2H,5-8H2
Klucz InChI
DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,7-Octadiyne jest terminalnym bis-alkunem i uczestniczy w tworzeniu winylowych kompleksów uranu(IV).[1] Reaguje ze sfrustrowaną parą Lewisa P(o-tolyl)3/B(C6F5)3 poprzez sprzężenie acetylen-C-C, dając produkt zwitterionowy.[2] Ulega cyklizacji redukcyjnej podczas reakcji z Re2Cl4(μ-dppm)2 (dppm = Ph2PCH2PPh2) i daje czterowiązany kompleks dirhenium(III) Re2Cl3(μ,η2-C8H7)(μ-dppm)2.[3]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Boris Kosog et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(30), 12792-12797 (2012-06-29)
The previously reported uranium(III) complex [(((Ad)ArO)(3)N)U(III)(DME)] (1; Ad = adamantane, DME = 1,2-dimethoxyethane) reacts with the terminal bis-alkynes 1,7-octadiyne or 1,6-heptadiyne in C-C-coupling reactions to form the uranium(IV) vinyl complexes [{(((Ad)ArO)(3)N)U(IV)}(2)(μ-η(2):η(1)-1,2-(CH)(2)-cyclohexane)] (2) and [{(((Ad)ArO)(3)N)U(IV)}(2)(μ-η(2):η(2)-1,2-(CH)(2)-cyclopentane)] (3). With the monoalkynes 1-hexyne or
Christina A Braun et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(27), 10210-10219 (2019-06-14)
A new di(isopropoxy)boryl -B(OiPr)2 tellurophene precursor is described, from which several previously inaccessible phosphorescent borylated tellurophenes are formed via exchange of the -OiPr groups. One such tellurophene Mes(iPrO)B-Te-6-B(OiPr)Mes, bearing a sterically encumbered mesityl (Mes) substituent at each boron center, exhibits
Chao Chen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(20), 3580-3582 (2010-04-09)
The frustrated Lewis pair P(o-tolyl)(3)/B(C(6)F(5))(3) reacts with 1,7-octadiyne by acetylene C-C coupling to yield the zwitterionic product 2a. In contrast, the P(o-tolyl)(3)/B(C(6)F(5))(3) Lewis pair reacts with 1,6-heptadiyne by a sequence involving 1,1-carboboration of a terminal acetylene to eventually yield the
A Novel Example of the Reductive Cyclization of a Diyne at a Re-Re Triple Bond: The Reaction of Re2Cl4 (?-dppm) 2 with 1, 7-Octadiyne.
Ganesan M, et al.
Organometallics, 22(4), 870-872 (2003)
Shasha Wang et al.
Scientific reports, 7(1), 12712-12712 (2017-10-07)
We developed an efficient one-pot metal-free click polymerization procedure for the synthesis of 3,5-disubstituted polypyrazoles with high yields, high molecular weights, and narrow molecular weight distribution. The method involved two click reactions in a one-pot synthesis. The first reaction was