Przejdź do
407437
1,6-Heptadiyne
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
141,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HC≡C(CH2)3C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-253-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
141,00 zł
Cena katalogowa188,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
111.5 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C#CCCCC#C
InChI
1S/C7H8/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2H,5-7H2
InChI key
RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
General description
Polymerization of 1,6-heptadiyne using an insoluble Zeigler-Natta catalyst affords soluble polymer having six-membered ring containing polyene. Ruthenium(II)-catalyzed reaction of a substituted 1,6-heptadiyne with norbornene affords a tandem [2+ 2+ 2]/[4+2] cycloaddition product and a [2+ 2+2] cycloadduct. Cyclocopolymerization of 1,6-heptadiyne with dipropargyl ether under nitrogen atmosphere using KSCN, KBr and KI as initiators in N,N-dimethyl formamide has been studied.
Application
1,6-Heptadiyne may be used in the preparation of free-standing polymer films of poly(1,6-heptadiyne).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1254155243540288
description
97%
description
97%
description
≥99.0%
description
≥95%
assay
97%
assay
97%
assay
≥99.0%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
refractive index
n20/D 1.415
refractive index
n20/D 1.548
bp
111.5 °C (lit.)
bp
88-89 °C (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
bp
76-77 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.707 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
48.2 °F - closed cup
flash_point_c
9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)