Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5077 (lit.)
bp
155 °C/15 mmHg (lit.)
mp
17 °C (lit.)
gęstość
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H18O/c1-2-3-4-8-11-13(14)12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10H,2-4,8,11H2,1H3
Klucz InChI
UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?