Merck
269638
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-nitroaniline
97%
Synonim(y):
4-(Methylamino)nitrobenzene, 4-Nitro-N-methylaniline, Methyl(4-nitrophenyl)amine, N-(4-Nitrophenyl)-N-methylamine, N-Methyl-4-nitrobenzenamine
Wybierz wielkość
25 G
219,00 zł
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
219,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Beilstein:
637920
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
97%
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
5.25 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
mp
149-151 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitro
ciąg SMILES
CNc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5,8H,1H3
Klucz InChI
XIFJZJPMHNUGRA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The octanol-water partition coefficient (Kow), aqueous solubility (Sw) and Henry′s law constant (K(H)) for N-methyl-4-nitroaniline (MNA) were studied[1].
Zastosowanie
N-Methyl-4-nitroaniline (MNA) was used as an additive in the synthesis of insensitive explosives to reduce the melting temperature of energetic materials.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Veera M Boddu et al.
Journal of hazardous materials, 155(1-2), 288-294 (2008-01-09)
Accurate information on physicochemical properties of an organic contaminant is essential for predicting its environmental impact and fate. These properties also provide invaluable information for the overall understanding of environmental distribution, biotransformation, and potential treatment processes. In this study the
Fazlurrahman Khan et al.
PloS one, 8(10), e75046-e75046 (2013-10-12)
N-Methyl-4-nitroaniline (MNA) is used as an additive to lower the melting temperature of energetic materials in the synthesis of insensitive explosives. Although the biotransformation of MNA under anaerobic condition has been reported, its aerobic microbial degradation has not been documented
Christopher I Olivares et al.
Chemosphere, 144, 1116-1122 (2015-10-11)
N-methyl-p-nitroaniline (MNA) is an ingredient of insensitive munitions (IM) compounds that serves as a plasticizer and helps reduce unwanted detonations. As its use becomes widespread, MNA waste streams will be generated, necessitating viable treatment options. We studied MNA biodegradation and