Merck
158658
Sigma-Aldrich
Isobutyl formate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HCO2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.52 (vs air)
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
608 °F
granice wybuchowości
8.9 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.385 (lit.)
bp
98.4 °C (lit.)
gęstość
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)COC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2)3-7-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
AVMSWPWPYJVYKY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Mrówczan izobutylu został użyty do tworzenia peptydów podczas syntezy kwasu pteroilo-(γ-L-glutamylo)n-L-glutaminowego(do n=6).[1]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The solid-phase synthesis of polyglutamates of folic acid.
C L Krumdieck et al.
Biochemistry, 8(4), 1568-1572 (1969-04-01)