Przejdź do
476455
Isopropyl formate
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCO2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-901-2
MDL number:
Assay:
98%
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.368 (lit.)
bp
68 °C (lit.)
density
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(2)6-3-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
RMOUBSOVHSONPZ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
44293
description
98%
description
TraceCERT®, 1000 mg/L formate in water (nominal concentration)
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
refractive index
n20/D 1.368 (lit.)
refractive index
-
bp
68 °C (lit.)
bp
-
density
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
7.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-13.9 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
625-55-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)