Merck
156868
Sigma-Aldrich
(+)-N,N′-Diallyltartramide
≥99%
Synonim(y):
N,N′-Diallyl L-tartardiamide, N,N′-Diallyltartramide, DATD
Wybierz wielkość
25 G
225,40 zł
225,40 zł
Cena katalogowa322,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
225,40 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH(OH)CONHCH2CH=CH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.25
Beilstein:
1712934
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
225,40 zł
Cena katalogowa322,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99%
aktywność optyczna
[α]20/D +108°, c = 2.4 in H2O
mp
186-188 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
hydroxyl
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(=O)NCC=C)C(=O)NCC=C
InChI
1S/C10H16N2O4/c1-3-5-11-9(15)7(13)8(14)10(16)12-6-4-2/h3-4,7-8,13-14H,1-2,5-6H2,(H,11,15)(H,12,16)/t7-,8-/m1/s1
Klucz InChI
ZRKLEAHGBNDKHM-HTQZYQBOSA-N
Opis ogólny
(+)-N,N′-dialilo-tartramid może być stosowany jako środek sieciujący podczas przygotowywania hydrożeli.[1][2]
Zastosowanie
(+)-N,N′-dialitartramid może być stosowany jako środek sieciujący:
  • W polimeryzacji rozpuszczalnych żeli poliakrylamidowych do zastosowań w elektroforezie.[3]
  • W przygotowaniu hydrożelu zawierającego celulozę, który jest stosowany jako składnik siłownika zdolnego do kontrolowanego nawadniania gleby.[4]
  • W syntezie dendronizowanych polimerów, które są wykorzystywane do przygotowania hydrożeli zawierających cyprofloksacynę do kontrolowanego uwalniania leku.[5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Roberto Sánchez-Sánchez et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 63(7) (2019-05-08)
Previous studies on drug efficacy showed low protection against abortion and vertical transmission of Toxoplasma gondii in pregnant sheep. Bumped kinase inhibitors (BKIs), which are ATP-competitive inhibitors of calcium-dependent protein kinase 1 (CDPK1), were shown to be highly efficacious against
Olga Kornysova et al.
Electrophoresis, 25(16), 2825-2829 (2004-09-08)
A simplified approach to synthesize nonparticulate (continuous or monolithic) beds with embedded vancomycin chiral selectors for capillary electrochromatography is proposed. In the present approach, N,N'-diallyltartardiamide monomer with diol functionality is used, which can be readily converted to aldehyde groups via
Ashish Khaparde et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 181, 113099-113099 (2020-01-25)
A generic multi-component approach was designed to perform simultaneous in situ polymerization and ligand immobilization to develop affinity porous polymer based chromatography resin in a facile mode. This strategy exploits the regioselective ring opening reaction between epoxy group of monomer
Smart valve: Polymer actuator to moisture soil control
Romero MR, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 234(2), 53-62 (2016)
Journal of Chromatography A, 638, 165-165 (1993)