Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.38
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
262-546-8
MDL number:
Form:
powder
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
BioReagent
form
powder
suitability
suitable for electrophoresis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C10H16N2O2S2/c1-3-9(13)11-5-7-15-16-8-6-12-10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2,(H,11,13)(H,12,14)
InChI key
DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Application
BAC is used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels, to simplify isolation of macromolecules separated on the gels. The disulfide linkage can be broken with a suitable reducing agent. A 1-g slice of a 4% (12:1) gel will dissolve in 5 mL of 100 mM DTT in TBE (pH 8.3) in less than 30 min.
BAC is used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels. The disulfide linkage can be broken with a suitable reducing agent. A 12:1 ratio of acrylamide:BAC is recommended for DNA purification. A one gram slice of a 4% gel will dissolve in 5 mL of 100 mM DTT, TBE solution (pH 8.3) in less than 30 min. The pH of 8.3 is optimum for rapid dissolution of the gel.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form liquid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| suitability suitable for electrophoresis | suitability - | suitability - | suitability - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?