Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 706,00 zł |
Informacje o tej pozycji
706,00 zł
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.487
viscosity
3,000 cP(25 °C)
density
0.995 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description - | description ≥97.0% (GC) |
| density 0.995 g/mL at 25 °C | density 1.075 g/mL at 20 °C, 1.042 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| viscosity 3,000 cP(25 °C) | viscosity - |
| form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.487 | refractive index n20/D 1.449 (lit.), n20/D 1.450 |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>399.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 204 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?