Przejdź do
8.53078
Boc-Trp(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Trp(Boc)-OH, N-α-t.-Boc-N-in-t.-Boc-L-trypophan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
3000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]1(c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)cccc2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C21H28N2O6/c1-20(2,3)28-18(26)22-15(17(24)25)11-13-12-23(19(27)29-21(4,5)6)16-10-8-7-9-14(13)16/h7-10,12,15H,11H2,1-6H3,(H,22,26)(H,24,25)/t15-/m0/s1
InChI key
FATGZMFSCKUQGO-HNNXBMFYSA-N
General description
Ochrona N-w-Boc ogranicza ponowne przyłączenie i prowadzi do wyższej wydajności rozszczepiania peptydów zawierających C-końcowy Trp.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +13.5 - +17.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear solution
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0205
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.520508.530438.53038
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥97.5% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)