Merck
15481
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OSu
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Boc-L-phenylalanine N-hydroxysuccinimide ester
Wybierz wielkość
5 G
493,00 zł
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
493,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.38
Beilstein:
715573
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −21.0±1°, c = 1% in dioxane
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
150-152 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H22N2O6/c1-18(2,3)25-17(24)19-13(11-12-7-5-4-6-8-12)16(23)26-20-14(21)9-10-15(20)22/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,19,24)/t13-/m0/s1
Klucz InChI
NHUCANAMPJGMQL-ZDUSSCGKSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)