Merck
15423
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OSu
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Synonim(y):
Boc-glycine N-hydroxysuccinimide ester
Wybierz wielkość
5 G
594,00 zł
25 G
2050,00 zł
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
594,00 zł
25 G
2050,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.25
Beilstein:
1549242
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Boc-Gly-OSu, ≥99.0% (T)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
mp
165-167 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C11H16N2O6/c1-11(2,3)18-10(17)12-6-9(16)19-13-7(14)4-5-8(13)15/h4-6H2,1-3H3,(H,12,17)
Klucz InChI
LJCWRJYVPJJTMB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)