Merck
154245
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloroaniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(Cl)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.47
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
70-72 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H5BrClN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
Klucz InChI
INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Bromo-2-chloroanilinę zastosowano do separacji alkoholu 3,4-dichloro-α-trichlorometylobenzylowego[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
THE REACTION OF CHLORAL WITH HALOBENZENES AND WITH 2, 4-DICHLOROPHENOL: SYNTHESIS OF HALOGENATED ETHYLBENZENES AND OF α-METHOXYPHENYLACETIC ACIDS.
Reeve W, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 44(5), 575-582 (1966)