Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 210,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 853,00 zł 639,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6F4(=O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-411-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
183-186 °C (subl.) (lit.)
functional group
fluoro, ketone
SMILES string
FC1=C(F)C(=O)C(F)=C(F)C1=O
InChI
1S/C6F4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
InChI key
JKLYZOGJWVAIQS-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetrafluoro-1,4-benzoquinone is a fluorinated building block, commonly used as a precursor for fluoro derivatives.
Application
Tetrafluoro-1,4-benzoquinone (fluoranil) can be used to prepare:
- Symmetrical or unsymmetrical ethers by coupling of two alcohols via the oxidation-reduction condensation reaction.
- Azocino[4,3-b]indole scaffold, which is used as an inetermediate to prepare (±)-dasycarpidone.
- Chiral and racemic charge-transfer (CT) complexes with binaphthol.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 95% | description 99% | description 99% |
| assay 97% | assay 95% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| mp 183-186 °C (subl.) (lit.) | mp 172-174 °C (lit.) | mp 289 °C (dec.) (lit.) | mp 197-199 °C (lit.) |
| functional group ketone, fluoro | functional group - | functional group - | functional group nitrile, fluoro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?