153818
2-Adamantylamine hydrochloride
99%
Synonim(y):
2-Adamantanamine hydrochloride, 2-Aminoadamantane hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.NC1[C@@H]2C[C@H]3C[C@@H](C2)C[C@@H]1C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6;/h6-10H,1-5,11H2;1H/t6-,7+,8-,9+,10?;
Klucz InChI
WLDWDRZITJEWRJ-ZDAMNCSYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3