Przejdź do
144789
2,3-Dihydroxyquinoxaline
98%
Synonim(y):
2,3(1H,4H)-Quinoxalinedione, 2,3-Quinoxalinediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
205,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
239-901-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Oc1nc2ccccc2nc1O
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-7-8(12)10-6-4-2-1-3-5(6)9-7/h1-4H,(H,9,11)(H,10,12)
InChI key
ABJFBJGGLJVMAQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
2,3-Dihydroxyquinoxaline(dhq) undergoes electrophilic substitution reaction with sulphuric acid solution and potassium nitrate to form 2,3-dihydroxy-6-nitroquinoxaline. It reacts with Ru3(CO)12 in DMSO to give the Ru(CO)2(dhq)(DMSO) complex.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)