Merck
15377
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(Bzl)-OSu
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Boc-O-benzyl-L-tyrosine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H28N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.50
Beilstein:
1611534
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −6.5±0.5°, c = 2% in dioxane
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
149-153 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
InChI
1S/C25H28N2O7/c1-25(2,3)33-24(31)26-20(23(30)34-27-21(28)13-14-22(27)29)15-17-9-11-19(12-10-17)32-16-18-7-5-4-6-8-18/h4-12,20H,13-16H2,1-3H3,(H,26,31)/t20-/m0/s1
Klucz InChI
GKLFTQJJYUFASW-FQEVSTJZSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)