Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 200,00 zł 150,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 648,00 zł 486,00 zł |
Informacje o tej pozycji
150,00 zł
Cena katalogowa200,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
L-Serine methyl ester hydrochloride, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
powder
optical activity
[α]20/D +3.4°, c = 4 in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
InChI key
NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder or crystals | form solid |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| mp 163 °C (dec.) (lit.) | mp 151-153 °C (lit.) | mp 151-153 °C (lit.) | mp 69-71 °C (lit.) |
| optical activity [α]20/D +3.4°, c = 4 in methanol | optical activity [α]22/D +25.9°, c = 1 in H2O | optical activity [α]22/D +13°, c = 2 in H2O | optical activity [α]20/D −31°, c = 0.5 in H2O |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?