Merck
15159
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-N-methyl-D-alanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
Beilstein:
3606540
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
C[C@@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1
Klucz InChI
VLHQXRIIQSTJCQ-ZCFIWIBFSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)