Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 348,00 zł |
Informacje o tej pozycji
348,00 zł
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
density
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cnc(C)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)8(3)9-5-6/h4-5H,1-3H3
InChI key
GFYHSKONPJXCDE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥98% | description 99% | description ReagentPlus®, 98% |
| assay 99% | assay ≥98% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 0.931 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.939 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.927 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.92 g/mL at 25 °C ((lit.)), 0.92 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 184 °C (lit.) | bp 169-170 °C (lit.) | bp 159 °C (lit.) | bp 143-145 °C ((lit.)), 143-145 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.508 (lit.) | refractive index n20/D 1.504 (lit.) | refractive index n20/D 1.499 (lit.) | refractive index n20/D 1.497 (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
165.0 °F - closed cup
flash_point_c
73.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
695-98-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?