Merck
15132
Sigma-Aldrich
Boc-D-Met-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-D-methionine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.33
Beilstein:
4294122
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CSCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-7(8(12)13)5-6-16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
IMUSLIHRIYOHEV-SSDOTTSWSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3