Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 453,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 962,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(NH2)COOCH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.63
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
228-620-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3594960
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
crystals
optical activity
[α]/D +15°, c = 2 in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
171-173 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)5(7)6(8)9-3;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m0./s1
InChI key
KUGLDBMQKZTXPW-JEDNCBNOSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99% | description ≥97 atom % 13C, ≥90 atom % D, ≥95% (CP), optical purity≥98% (at α-carbon) |
| form crystals | form solid |
| assay 99% | assay ≥95% (CP) |
| mp 171-173 °C (lit.) | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| optical activity [α]/D +15°, c = 2 in H2O | optical activity - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?