Merck
151041
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzaldehyde
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 151041, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
102-103 °C/14 mmHg (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
gęstość
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
Cc1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano wartości D 2,4-dimetylobenzaldehydu[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determinations of large ZFS D-parameters in 2,4-, 2,5- and 3,4-dimethybenzaldehydes dispersed in durene single crystals.
Despres A and Migirdicyan E.
Chemical Physics, 22(1), 121-130 (1977)
Matthias Onghena et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 31(12), 2090-2102 (2014-11-20)
In 2011, the European Union prohibited the production of polycarbonate (PC) baby bottles due to the toxic effects of the PC monomer bisphenol-A. Therefore, baby bottles made of alternative materials, e.g. polypropylene (PP) or polyethersulphone (PES), are currently marketed. The